Chroman-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59826-1G
OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA
524
CHF
APOSOR59826-1G
APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Melting Pt: 147…149 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08146590 CAS-Nummer: 103203-84-5 |