2-Amino-4,5-dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4,5-Dichloropyridin-2-amine
OR59818-1G
OR59818-250MG
OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA
34.8
CHF
APOSOR59818-1G
APOSOR59818-250MG
APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichlorpyridin
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,0100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437842 CAS-Nummer: 188577-68-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |