4-Hydroxyphthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59816-25G
OR59816-5G
OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA
61
CHF
APOSOR59816-25G
APOSOR59816-5G
APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalsäure 98%
4-Hydroxyphthalsäure
Formel:
C₈H₆O₅ Melting Pt: 196…198 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013984 CAS-Nummer: 610-35-5 |