2,5-Dibromisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR59812-5G
APOSOR59812-5GEA 88.9 CHF
APOSOR59812-5G
2,5-Dibromisonicotinsäure
2,5-Dibromisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9000 g/mol
Melting Pt: 174…175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741485
CAS-Nummer: 942473-59-8