2,6-Dichlorbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR59807-10GEA 193 CHF
APOSOR59807-10G APOSOR59807-25G
2,6-Dichlorbenzylamin
2,6-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047928
CAS-Nummer: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III