4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 123 CHF
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Melting Pt: 220…225 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027198
CAS-Nummer: 177490-82-3