4'-Brom-3-chlorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
OR5955-100G
APOSOR5955-100GEA
212
CHF
APOSOR5955-100G
4'-Brom-3-chlorpropiophenon 98%
4'-Brom-3-chlorpropiophenon
Formel:
C₉H₈BrClO MW: 247,52 g/mol Melting Pt: 54…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00018979 CAS-Nummer: 31736-73-9 EINECS: 250-784-5 |