1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 158 CHF
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 97%
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₂H₁₄
MW: 158.24 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/2mmHg
Dichte: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190197
CAS-Nummer: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III