5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G
OR5951-250MG
OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA
62.7
CHF
APOSOR5951-1G
APOSOR5951-250MG
APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₂S MW: 142,18 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01680229 CAS-Nummer: 19156-50-4 |