6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
OR59467-250MG
APOSOR59467-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR59467-250MG
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester 98%
6-Chlor-2-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Melting Pt: 109…111 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06798259
CAS-Nummer: 652148-92-0