1,4-Dibrom-2,5-diiodbenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59457-1G
OR59457-25G
OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA
80.2
CHF
APOSOR59457-1G
APOSOR59457-25G
APOSOR59457-5G
1,4-Dibrom-2,5-diiodbenzol 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formel:
C₆H₂Br₂I₂ Melting Pt: 167 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00082898 CAS-Nummer: 63262-06-6 |