1-Bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR59454-1GEA
114
CHF
APOSOR59454-1G
1-Bromisochinolin
1-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN MW: 208,0546 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234478 CAS-Nummer: 1532-71-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |