2,4-Dibrompyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 346 CHF
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibrompyrimidin 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Melting Pt: 65…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798232
CAS-Nummer: 3921-01-5