4-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 26.2 CHF
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluylsäure
4-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Melting Pt: 150…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210697
CAS-Nummer: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5