4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 26.2 CHF
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428533
CAS-Nummer: 30186-18-6