4-Chlor-N,N-diisopropylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59402-1G OR59402-25G OR59402-5G
APOSOR59402-1GEA 87.2 CHF
APOSOR59402-1G APOSOR59402-25G APOSOR59402-5G
4-Chlor-N,N-diisopropylbenzamid
4-Chlor-N,N-diisopropylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₈ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032340
CAS-Nummer: 79606-45-4