N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 87.2 CHF
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₅H₁₇NO₃S
MW: 291,365 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08070819
CAS-Nummer: 915916-89-1