2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59394-1G
OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA
158
CHF
APOSOR59394-1G
APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formel:
C₈H₁₀ClN₃ MW: 183,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864953 CAS-Nummer: 1000339-30-9 |