1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR59388-1G
OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA
158
CHF
APOSOR59388-1G
APOSOR59388-5G
1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
1-(3-Chlor-4-methylphenyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₆ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878387 CAS-Nummer: 1000339-31-0 |