4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59380-10G OR59380-25G
APOSOR59380-10GEA 0 CHF
APOSOR59380-10G APOSOR59380-25G
4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol 95+%
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235252
CAS-Nummer: 71229-85-1