N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59379-1G
OR59379-5G
APOSOR59379-1GEA
158
CHF
APOSOR59379-1G
APOSOR59379-5G
N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
N-Benzyl-2-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02555935 CAS-Nummer: 321704-27-2 |