4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
OR59378-25G OR59378-100G
APOSOR59378-25GEA 101 CHF
APOSOR59378-25G APOSOR59378-100G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on 98%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/20mmHg
Dichte: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8