1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(5-Nitro-1H-indazol-1-yl)ethanone
OR59368-1G OR59368-5G
APOSOR59368-1GEA 29.7 CHF
APOSOR59368-1G APOSOR59368-5G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
Formel: C₉H₇N₃O₃
MW: 205,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261292
CAS-Nummer: 13436-55-0