1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59367-1G OR59367-250MG
APOSOR59367-1GEA 211 CHF
APOSOR59367-1G APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
Formel: C₉H₇ClN₂O
Melting Pt: 90…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878373
CAS-Nummer: 708-40-7