N-tert-Butylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59352-25G OR59352-5G
APOSOR59352-25GEA 453 CHF
APOSOR59352-25G APOSOR59352-5G
N-tert-Butylbenzolsulfonamid
N-tert-Butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462465
CAS-Nummer: 2512-24-5