Methyl-4-chlorsalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-hydroxybenzoate
OR59351-25G
APOSOR59351-25GEA 94 CHF
APOSOR59351-25G
Methyl-4-chlorsalicylat
Methyl-4-chlorsalicylat
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407436
CAS-Nummer: 22717-55-1