4-Brom-1-(2-chlorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59348-1G
OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA
136
CHF
APOSOR59348-1G
APOSOR59348-5G
4-Brom-1-(2-chlorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878407 CAS-Nummer: 957063-04-6 |