2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
OR59347-1G OR59347-5G
APOSOR59347-1GEA 227 CHF
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
2-Acetamido-5-chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878425
CAS-Nummer: 957063-08-0