tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59343-1G
OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA
131
CHF
APOSOR59343-1G
APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878358 CAS-Nummer: 957063-12-6 |