2-Chlor-6-(dipropylamino)pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR59332-1G OR59332-5G
APOSOR59332-1GEA 158 CHF
APOSOR59332-1G APOSOR59332-5G
2-Chlor-6-(dipropylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Formel: C₁₀H₁₆ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878390
CAS-Nummer: 957065-91-7