[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5919-1G OR5919-250MG
APOSOR5919-1GEA 355 CHF
APOSOR5919-1G APOSOR5919-250MG
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800437
CAS-Nummer: 116753-50-5