[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 227 CHF
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Siedepunkt: 148…150 °C/16mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052976
CAS-Nummer: 6488-00-2
UN: 1760
ADR: 8,III