4-Methylbenzamidoxim 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 43.6 CHF
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxim 97%
4-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Melting Pt: 140…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019952
CAS-Nummer: 19227-13-5