Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
OR5896-1G OR5896-5G OR5896-25G
APOSOR5896-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G APOSOR5896-25G
Ethyl-3-oxo-3-(4-pyridinyl)propanoat
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Melting Pt: 53…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094021
CAS-Nummer: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1