3-Indolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 45.3 CHF
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
3-Indolcarbonsäure 98%
3-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 232…239 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6