(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5862-100G OR5862-25G
APOSOR5862-100GEA 47.1 CHF
APOSOR5862-100G APOSOR5862-25G
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 180…186 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.952 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2735
ADR: 8,II