Pyrimidin-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxypyrimidine
OR5850-5G
OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA
109
CHF
APOSOR5850-5G
APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Formel:
C4H4N2O Melting Pt: 178…180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047358 CAS-Nummer: 51953-13-0 EINECS: 209-149-8 |