4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5844-1G
OR5844-250MG
OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA
131
CHF
APOSOR5844-1G
APOSOR5844-250MG
APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787545 CAS-Nummer: 157335-93-8 |