6-Methyl-3(2H)-pyridazinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Methylpyridazin-3(2H)-one
OR5828-100G
OR5828-25G
OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA
472
CHF
APOSOR5828-100G
APOSOR5828-25G
APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039720 CAS-Nummer: 13327-27-0 |