3-Nitroanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
OR5824-100G OR5824-25G OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA 95.8 CHF
APOSOR5824-100G APOSOR5824-25G APOSOR5824-500G
3-Nitroanthranilsäure
3-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Melting Pt: 207…212 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024261
CAS-Nummer: 606-18-8