N-Benzyl-3-brombenzolsulfonamid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5809-1G
OR5809-25G
OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA
128
CHF
APOSOR5809-1G
APOSOR5809-25G
APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-brombenzolsulfonamid 96%
N-Benzyl-3-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Melting Pt: 78…82 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07363821 CAS-Nummer: 625470-36-2 |