N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5808-1G OR5808-5G
APOSOR5808-1GEA 87 CHF
APOSOR5808-1G APOSOR5808-5G
N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid 98%
N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Melting Pt: 110…114 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00474673
CAS-Nummer: 58955-78-5