1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 230 CHF
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin 98%
1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Melting Pt: 70…73 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363829
CAS-Nummer: 214210-14-7