3-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 169 CHF
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
3-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Melting Pt: 62…66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363818
CAS-Nummer: 153435-79-1