4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 CHF
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidin
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₄S
MW: 218.23 g/mol
Melting Pt: 129…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672151
CAS-Nummer: 113583-35-0