4-Chlor-2-ethoxy-1-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5777-1G
OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA
96
CHF
APOSOR5777-1G
APOSOR5777-5G
4-Chlor-2-ethoxy-1-nitrobenzol 98%
4-Chlor-2-ethoxy-1-nitrobenzol
Formel:
C₈H₈ClNO₃ Melting Pt: 52…54 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02625956 CAS-Nummer: 29604-25-9 |