2-Methoxynicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cyano-2-methoxypyridine, 2-Methoxynicotinonitrile
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 27.9 CHF
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitril 98%
2-Methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Melting Pt: 58…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363804
CAS-Nummer: 7254-34-4