2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,11 g/mol
Melting Pt: 244…248 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05669267
CAS-Nummer: 6854-07-5