3-Sulfanylhexyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 62.7 CHF
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Sulfanylhexyl-acetat 95%
3-Sulfanylhexyl-acetat
Formel: C₈H₁₆O₂S
Siedepunkt: 240 °C/570mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792516
CAS-Nummer: 136954-20-6