2-Iodpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5750-100G
OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA
272
CHF
APOSOR5750-100G
APOSOR5750-25G
2-Iodpyridin 98%
2-Iodpyridin
Formel:
C₅H₄IN Siedepunkt: 52 °C/0.9mmHg Dichte: 1.928 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00464928 CAS-Nummer: 5029-67-4 |